Tisk…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27531.06 H27531.03
H27531.06EA 4230 CZK
H27531.06 H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 73401-74-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 131-134° MDL No.: MFCD00065692
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065692
CAS číslo: 73401-74-8