4-Isopropylphenylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05071.03
L05071.06
L05071.03EA
2270
CZK
L05071.03
L05071.06
4-Isopropylphenylacetic acid ≥98%
4-Isopropylphenylacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4476-28-2
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 51-52°
Beilstein Reference: 2328756
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₂ Bod tání: 51…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041035 CAS číslo: 4476-28-2 EINECS: 224-755-2 |