Tisk…
4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Cyanomethyl)benzonitrile
H54112.06 H54112.03
H54112.06EA 5980 CZK
H54112.06 H54112.03
4-Cyanophenylacetonitrile ≥97%
4-Cyanophenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 876-31-3 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.499 Boiling Point: 180-181° MDL No.: MFCD03839848
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Bod varu: 180…181 °C
Hustota: 1.056
Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060305
CAS číslo: 876-31-3