Tisk…
2-Cyanophenylacetonitrile 80%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152570250 152571000
ACRO152570250EA 1630 CZK
ACRO152570250 ACRO152571000
2-Cyanophenylacetonitrile 80%
2-Cyanophenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001895
CAS číslo: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %