2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26946.03
H26946.06
H26946.03EA
3210
CZK
H26946.03
H26946.06
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 98027-84-0
Molecular Formula: C5H2Cl2IN
Formula Weight: 273.89
Melting Point: 161-165°
MDL No.: MFCD07368400
Vzorec:
C₅H₂CI₂IN Bod tání: 161…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368400 CAS číslo: 98027-84-0 |