1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
389889-1G
389889-5G
SIAL389889-1GEA
3380
CZK
SIAL389889-1G
SIAL389889-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₆O₃ |
MDL Number:
MFCD00016902 CAS číslo: 7797-83-3 EINECS: 232-252-4 |