Tisk…
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
389889-1G 389889-5G
SIAL389889-1GEA 3380 CZK
SIAL389889-1G SIAL389889-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₃
MDL Number: MFCD00016902
CAS číslo: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4