Tisk…
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L03619.04 L03619.09
L03619.04EA 924 CZK
L03619.04 L03619.09
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 2052-06-4 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 269-271° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013530
Vzorec: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Bod varu: 269…271 °C
Bod tání: 32…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013530
CAS číslo: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III