Adenosine ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
A0152-25G
A0152-5G
TCIAA0152-25GEA
2200
CZK
TCIAA0152-25G
TCIAA0152-5G
Adenosine ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Adenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005752 CAS číslo: 58-61-7 EINECS: 200-389-9 Merck Index: 14,00153 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -69.0 to -72.0 deg (C=2, NaOH sol. (5%)) |
Lambda max. | 256.0 to 261.0 nm (0.1mol/L HCl) |