2-Fluoroadenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
|
Varování
|
Synonyms:
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
F0656-1G
F0656-200MG
TCIAF0656-1GEA
12490
CZK
TCIAF0656-1G
TCIAF0656-200MG
2-Fluoroadenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Fluoroadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FN₅O₄ MW: 285.23 g/mol Bod tání: 200°C |
MDL Number:
MFCD00866394 CAS číslo: 146-78-1 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -67.0 to -73.0 deg (C=0.1, EtOH) |