Tisk…
Ampicillin sodium salt
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
RC-021 RC-020
RC-021EA 29750 CZK
RC-021 RC-020
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064313
CAS číslo: 69-52-3
EINECS: 200-708-1