Tisk…
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Dodavatel: Cayman Chemical
11752-5 11752-10 11752-25
CAYM11752-5EA 1320 CZK
CAYM11752-5 CAYM11752-10 CAYM11752-25
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Purpurin(1,2,4-trihydroxy-9,10-anthraquinone)
Vzorec: C₁₄H₈O₅
MDL Number: MFCD00001203
CAS číslo: 81-54-9
EINECS: 201-359-8