Tisk…
6-Amino-1-tetralone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32028.03 H32028.09
H32028.03EA 1210 CZK
H32028.03 H32028.09
6-Amino-1-tetralone 97%
6-Amino-1-tetralone
Purity: 97% CAS No.: 3470-53-9 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 128-130° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00099462
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00099462
CAS číslo: 3470-53-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III