Tisk…
Kyselina boritá
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
RC-029 RC-028
RC-029EA 5340 CZK
RC-029 RC-028
Kyselina boritá
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011337
CAS číslo: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM