Tisk…
Chlorid cesný
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: Cesium Chloride
RC-035 RC-034
RC-035EA 36160 CZK
RC-035 RC-034
Chlorid cesný
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
MW: 168.36
Bod varu: 1303
Bod tání: 646
Hustota: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021