4-Chloroquinoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H56721.03
H56721.06
H56721.03EA
3260
CZK
H56721.03
H56721.06
4-Chloroquinoline ≥99%
4-Chloroquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-35-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.60
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 260-261°
Beilstein Reference: 114721
MDL No.: MFCD00006773
Vzorec:
C₉H₆ClN Bod varu: 260…261 °C Bod tání: 28…31 °C Hustota: 1,25 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006773 CAS číslo: 611-35-8 EINECS: 210-267-7 |