Tisk…
3-Chloro-1-propanol 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 1280 CZK
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chloro-1-propanol 98% stabilizovaný
3-Chloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₇ClO
Bod varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002943
CAS číslo: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3