Acetonitril, Multisolvent® ACS for HPLC, for UV spectrophotometry
Dodavatel: SCHARLAB
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
AC03332500
AC03331000
SCARAC03332500EA
0
CZK
SCARAC03332500
SCARAC03331000
Acetonitril, Multisolvent® ACS for HPLC, for UV spectrophotometry
Acetonitrile
Vzorec:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |