Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98.0-102.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor
Varování
7940-20EA 0 CZK
7940-20 7940-04
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98.0-102.0%, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (colorless or white crystals)