Tisk…
2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 3640 CZK
H56761.06 H56761.14
2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98%
2-Phenyl-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Vzorec: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236056
CAS číslo: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2