Tisk…
L-Alanin
Dodavatel: G Bioscienes
RC-013 RC-014
RC-013EA 5430 CZK
RC-013 RC-014
L-Alanin
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
MDL Number: MFCD00064410
CAS číslo: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203