Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
H56968.03 H56968.06
H56968.03EA 2310 CZK
H56968.03 H56968.06
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862656
CAS číslo: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III