Tisk…
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 3570 CZK
H56685.22 H56685.36
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
2-Naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
MW: 208.24
Bod varu: ∼350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124
Hustota: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149271
CAS číslo: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06464