Tisk…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 2070 CZK
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972538
CAS číslo: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III