Tisk…
PIPES monosodná sůl
Dodavatel: G Bioscienes
RC-080 RC-079
RC-080EA 16920 CZK
RC-080 RC-079
PIPES monosodná sůl
PIPES monosodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065472
CAS číslo: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3