Ethynylcyklopropan 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cyclopropylacetylene
H53440.06
H53440.14
H53440.22
H53440.06EA
1630
CZK
H53440.06
H53440.14
H53440.22
Ethynylcyklopropan 97
Ethynylcyklopropan
Purity: 97%
CAS No.: 6746-94-7
Molecular Formula: C5H6
Formula Weight: 66.10
Flash Point: -17°(-1°F)
Refractive Index: 1.429
Boiling Point: 51°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD02181090
Vzorec:
C₅H₆ MW: 66.1 Bod varu: 51 °C Hustota: 0.781 Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02181090 CAS číslo: 6746-94-7 UN: 3295 ADR: 3 II |