Tisk…
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31960.03 H31960.06
H31960.03EA 707 CZK
H31960.03 H31960.06
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 82477-67-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 MDL No.: MFCD01317994
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317994
CAS číslo: 82477-67-6