Tisk…
DL-Methionin
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
RC-071 RC-070
RC-071EA 9010 CZK
RC-071 RC-070
DL-Methionin
DL-Methionin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21
Bod tání: ∼136 °C
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063096
CAS číslo: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004