Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200/+400 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46830.03
46830.06
46830.03EA
10610
CZK
46830.03
46830.06
Platina ≥99.98% (metals basis), powder -200/+400 mesh
Platina
Vzorec:
Pt Bod varu: 4530 °C (1013 hPa) Bod tání: 1773 °C Hustota: 21,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |