Platina 99,98 Metals basis, powder -200/+400 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
46830.03
46830.06
46830.03EA
10610
CZK
46830.03
46830.06
Platina 99,98 Metals basis, powder -200/+400 mesh
Platina
Vzorec:
Pt MW: 195.08 Bod varu: 3827 Bod tání: 1769 Hustota: 21.4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS číslo: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,07689 |