Tisk…
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 4400 CZK
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Vzorec: In
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971