Tisk…
D(+)-Glukóza ≥98.0% (by GC)
Synonyms: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
G0048-500G G0048-25G
TCIAG0048-500GEA 1990 CZK
TCIAG0048-500G TCIAG0048-25G
D(+)-Glukóza ≥98.0% (by GC)
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 146 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce728e15cfb96a94f86d563ff3c7c74fdc9f146f&vid=ce728e15cfb96a94f86d563ff3c7c74fdc9f146f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (alpha+beta)
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +54.0 deg (C=10, H2O:NH3 (2+3) = 99.2:0.8)
Solubility in Water almost transparency