3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33189.MD
H33189.03
H33189.MDEA
1360
CZK
H33189.MD
H33189.03
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₂N Bod varu: 42 °C (6 mmHg) Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226584 CAS číslo: 76541-44-1 EINECS: 278-487-6 UN: 1993 ADR: 3,III |