Tisk…
D(+)-Sacharóza
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
RC-100 RC-099
RC-100EA 5430 CZK
RC-100 RC-099
D(+)-Sacharóza
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3
Bod tání: 169…170 °C
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM