Tisk…
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 3810 CZK
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
2,4,6-Trichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00971928
CAS číslo: 16063-69-7