Síran amonný
Dodavatel: G Bioscienes
RC-019
RC-018
RC-019EA
5270
CZK
RC-019
RC-018
Síran amonný
Síran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂SO₄ Bod tání: 336…339 °C Hustota: 1,78 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS číslo: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |