Tisk…
Guanidiniumthiokyanát
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
RC-059 RC-058
RC-059EA 20010 CZK
RC-059 RC-058
Guanidiniumthiokyanát
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16
Bod tání: 118
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1