2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
398290050
398290010
ACRO398290050EA
7060
CZK
ACRO398290050
ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Bod varu: 109 °C (11 mmHg) Bod tání: 26…28 °C Hustota: 1,39 g/cm³ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023197 CAS číslo: 1780-31-0 EINECS: 217-227-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...