Tisk…
VWR®, Škrabky buněčné
Dodavatel: VWR Collection
734-2602EA 5220 CZK
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
VWR®, Škrabky buněčné
Škrabky buněčné
Škrabky jsou speciálně navržené pro snazší a efektivnější sběr buněk. Dostupné ve dvou pozicích čepele - škrabka pro použití v láhvi nebo zdvihač pro použití při sběru buněk (speciálně kmenových buněk) na miskách.
  • Křížově žebrovaná rukojeť z ABS poskytuje větší tuhost a zajišťuje lepší kontrolu při škrábání buněk
  • Tenká, flexibilní TPE čepel zabraňuje poškození buněk
  • Jednotlivě zabalené
  • Sterilizováno ozařováním elektronovým paprskem
  • Bez DNázy, RNázy a nepyrogenní