Tisk…
Laboratorní lahvičky, široké hrdlo, jantarová, se závitem GLS 80®, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
1178429 1178430 1178431 1178432 1178433 1178434 218663604
SCOT1178429EA 17620 CZK
SCOT1178429 SCOT1178430 SCOT1178431 SCOT1178432 SCOT1178433 SCOT1178434 215-2959
Laboratorní lahvičky, široké hrdlo, jantarová, se závitem GLS 80®, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, hnědé, bez šroubovacího uzávěru a vylévacího kroužku.
  • Snadno čitelná stupnice a velké popisovací pole pro snadné značení z vypálené vysoce odolné bílé keramiky
  • Speciální závit znamená, že otevření trvá méně než otáčku
  • Limit provozní teploty standardního modrého uzávěru a vylévacího kroužku (nutno objednat samostatně): 140 °C
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
  • Jantarové sklo splňuje USP 671 a Eur. Ph. 3.2.1. pro ochranu před UV zářením
Kulaté, s graduací a speciálně vyvinutým GLS 80 závitem. Otevírání a uzavírání láhve je jednoduché díky mechanismu rychlého zavírání. 80 mm široký vnější průměr hrdla láhve umožňuje jednoduché plnění lahví práškem a viskózními látkami. Lžíce, špachtle a pinzety lze snadno použít pro manipulaci s látkami. Velký otvor se přizpůsobí i velkoobjemovým nálevkám. Kromě snadné manipulace má také ochranu proti UV záření až do 500 nm. Zbarvený je pouze vnější povrch lahví, díky tomu vlastnosti DURAN® na vnitřní straně zůstávají nezměněné. Jednotná, trvanlivá a chemicky odolná hnědá barva díky použití inovativních technologií.
S tištěným sledovacím kódem (identifikace šarže).
Informace pro objednávání: Šroubovací uzávěry a vylévací kroužky lze objednat samostatně.