Tisk…
Laboratorní lahvičky, široké hrdlo, čiré, se závitem GLS 80®, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 4480 CZK
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Laboratorní lahvičky, široké hrdlo, čiré, se závitem GLS 80®, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, bez šroubovacího uzávěru a vylévacího kroužku.
  • Snadno čitelná stupnice a velké popisovací pole pro snadné značení z vypálené vysoce odolné bílé keramiky
  • Velmi dobrá chemická odolnost, odolnost vůči vysokým teplotám
  • Speciální závit znamená, že otevření trvá méně než otáčku
  • Limit provozní teploty standardního modrého uzávěru a vylévacího kroužku (nutno objednat samostatně): 140 °C
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
Kulaté, s graduací a speciálně vyvinutým GLS 80 závitem. Otevírání a uzavírání láhve je jednoduchéMore Product Information