1-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methyl-1,2,4-triazole
L18337.03
L18337.06
L18337.03EA
1990
CZK
L18337.03
L18337.06
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥99%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Purity: 99%
CAS No.: 6086-21-1
Molecular Formula: C3H5N3
Formula Weight: 83.10
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4705
Melting Point: 16°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 106245
MDL No.: MFCD01076192
Vzorec:
C₃H₅N₃ Bod varu: 177…178 °C Bod tání: 16 °C Hustota: 1,10 Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01076192 CAS číslo: 6086-21-1 |