4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Dihydro-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione, PTAD, 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
280992-1G
280992-5G
SIAL280992-1GEA
3370
CZK
SIAL280992-1G
SIAL280992-5G
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione
Vzorec:
C₈H₅N₃O₂ MW: 175,1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003148 CAS číslo: 4233-33-4 EINECS: 224-191-7 |