Tisk…
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14700.03 A14700.06
A14700.03EA 889 CZK
A14700.03 A14700.06
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
2,3-Diphenylpyrazine
Purity: 98% CAS No.: 1588-89-2 Molecular Formula: C16H12N2 Formula Weight: 232.29 Odour: Odourless Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00053000
Vzorec: C₁₆H₁₂N₂
Bod tání: 119…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053000
CAS číslo: 1588-89-2