Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44509.01 44509.03 44509.06
44509.01EA 1480 CZK
44509.01 44509.03 44509.06
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Purity: 97% CAS No.: 75507-26-5 Molecular Formula: C9H18O5 Formula Weight: 206.24 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.20 Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 115°/0.04mm Beilstein Reference: 4661968 MDL No.: MFCD00067524
Vzorec: C₉H₁₈O₅
MW: 206,24 g/mol
Bod varu: 115 °C (0,04 mmHg)
Hustota: 1,20
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067524
CAS číslo: 75507-26-5
EINECS: 278-224-5