Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5-ether
44500.03 44500.06
44500.03EA 3570 CZK
44500.03 44500.06
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Purity: 98% CAS No.: 75507-25-4 Molecular Formula: C11H22O6 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.175 Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 135°/1.5mm Beilstein Reference: 3589706 MDL No.: MFCD00192215
Vzorec: C₁₁H₂₂O₆
Bod varu: 135 °C (1,5 mmHg)
Hustota: 1,175
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192215
CAS číslo: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4