Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
388440-1G 388440-250MG
SIAL388440-1GEA 6050 CZK
SIAL388440-1G SIAL388440-250MG
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Vzorec: C₁₃H₂₆O₇
MDL Number: MFCD00188046
CAS číslo: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3