Tisk…
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
169970250 169971000
ACRO169970250EA 3140 CZK
ACRO169970250 ACRO169971000
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane 99%
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane
Vzorec: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,36 g/mol
Bod tání: 203…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008774
CAS číslo: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %