Tisk…
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
134900050 134900250
ACRO134900050EA 1310 CZK
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044816
CAS číslo: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %