Tisk…
Hydrindantin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H17309-25G H17309-5G
SIALH17309-25GEA 10570 CZK
SIALH17309-25G SIALH17309-5G
Hydrindantin, Sigma-Aldrich®
Hydrindantin
Vzorec: C₁₈H₁₀O₆
CAS číslo: 5103-42-4
EINECS: 225-823-4