Tisk…
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(thiophen-2-yl)acetate
B24712.09 B24712.18
B24712.09EA 1380 CZK
B24712.09 B24712.18
Ethyl thiophene-2-glyoxylate ≥97%
Ethyl thiophene-2-glyoxylate
Purity: 97% CAS No.: 4075-58-5 Molecular Formula: C8H8O3S Formula Weight: 184.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5505 Boiling Point: 102-110°/0.8mm Beilstein Reference: 5651 MDL No.: MFCD00015538
Vzorec: C₈H₈O₃S
MW: 184.21 g/mol
Bod varu: 102…110 °C (0.8 mmHg)
Hustota: 1.250
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015538
CAS číslo: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7